Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905723100
ENZOADI905723100EA 530 EUR InStock
ENZOADI905723100
Anti-LAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lysosome-associated membrane proteins (LAMP1 and LAMP2) are type I integral membrane protein that are transported from the trans-Golgi network to endosomes and then lysosomes. Following activation of platelets, T-cells, neutrophils, or endothelium, LAMP1 and LAMP2 are expressed on the cell surface. Cell surface LAMP1 and LAMP2 have been shown to promote adhesion of human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) to vascular endothelium, and loss of LAMP2 expression is associated with impaired autophagy observed in Danons disease.

  • For Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes human and mouse LAMP2.

Type: Primary
Antigen: LAMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité