Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905729100
ENZOADI905729100EA 545 EUR InStock
ENZOADI905729100
Anti-ATF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Disruptions of protein folding and maturation in the endoplasmic reticulum (ER) result in the activation of the unfolded protein response (UPR), an integrated cellular signaling pathway that transmits information from the ER lumen to the cytoplasm and nucleus. Activating transcription factor 6 (ATF6) as well as the ER-transmembrane protein kinases IRE1p and PERK are the major transducers of the UPR. ATF6 is an ER transmembrane protein that is normally bound to the ER chaperone Grp78, but upon ER stress is released from Grp78 and proteolytically cleaved to yield a cytosolic fragment which then migrates to the nucleus. Nuclear ATF6, together with the transcription factor XBP-1, activates transcription of UPR-responsive genes.

  • For Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes human and mouse ATF6. Detects a band of ~88kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: ATF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité