Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905733100
ENZOADI905733100EA 513.7 EUR InStock
ENZOADI905733100
Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Actin is one of the major proteins of the cytoskeleton. It regulates contractile potential in muscle tissues and helps to control the shape as well as the motility of non-muscle cells. Actin is expressed in all eukaryotic cells. In higher eukaryotes, there are six isoforms of actin.

  • For Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse and rat beta-Actin. Detects a band of ~43kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: ACTB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité