Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DopamineR D2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905740100
ENZOADI905740100EA 455.4 EUR InStock
ENZOADI905740100
Anti-DopamineR D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Dopamine is the predominant catecholamine neurotransmitter in the mammalian brain, where it regulates locomotor, emotional, memory, and dietary intake functions, as well as peripheral roles such as hormone secretion and renal function. Dopamine receptors (D1-D5) are members of the seven transmembrane domain containing GPCR family, and are the target of several anti-psychosis and anti-Parkinsonian drugs. The D2, D3, and D4 receptors signal via coupling of Gi/Go alpha G-protein subunits to inhibit adenylyl cyclase activity and modulate cellular potassium and calcium ion channel conductance. Expression of the D2 receptor is found primarily in the brain (striatum, olfactory tubercle, and nucleus accumbens) and in the anterior and intermediate lobes of the pituitary.

Type: Primary
Antigen: DopamineR D2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-Terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité