Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905763100
ENZOADI905763100EA 455.4 EUR InStock
ENZOADI905763100
Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The enzymatic conversion of arginine to citrulline by nitric oxide synthase (NO Synthase) leads to the formation of nitric oxide (NO). Peroxynitrite is formed following reaction of NO with superoxide, producing a potent oxidant that reacts with a variety of biological molecules, including tyrosine residues in proteins. Tyrosine nitration can inactivate enzymes and receptors that depend on tyrosine residues for their activity. Nitration prevents phosphorylation of tyrosine residues important for signal transduction.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat and dog Nitrotyrosine.

Reconstitute with 1ml water (15 minutes at room temperature).

Type: Primary
Antigen: NITROTYROSINE
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité