Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RICTOR Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905766100
ENZOADI905766100EA 608.3 EUR InStock
ENZOADI905766100
Anti-RICTOR Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The mTOR (mammalian target of rapamycin) pathway coordinates nutrient signals with growth factor dependent signaling. mTOR is organized in two independent protein complexes, mTORC1 and mTORC2. The mTORC1 complex containing mTOR, GβL/mLST8 and Raptor is sensitive to rapamycin, while the mTORC2 complex containing mTOR, GβL/mLST8, SIN1, and Rictor is rapamycin insensitive. The mTOR/Rictor complex phosphorylates numerous substrates associated with regulation of the actin cytoskeleton, and is also responsible for phosphorylation of Akt/PKB at Ser473, a critical step in Akt activation.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse and rat Rictor. Detects a band of ~190kDa by Western blot.

Reconstitute with 1ml water (15 minutes at room temperature).

Type: Primary
Antigen: RICTOR
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité