Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHK1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905770100
ENZOADI905770100EA 371 EUR InStock
ENZOADI905770100
Anti-CHK1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The DNA damage checkpoint is a signal transduction pathway that has the ability to delay entry into mitosis. When DNA is damaged, the Check point kinases (CHKs) are known to act downstream of ATM to elicit appropriate responses such as cell cycle arrest. Chk1, for instance, is activated by ATM phosphorylation of serines 123, 178, 278, and 292 of the S phase-promoting cdc25A phosphatase and accelerates IR (ionizing radiation)induced degradation of cdc25A.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse and rat Chk1. Detects a band of ~55kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: CHK1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité