Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905780100
ENZOADI905780100EA 379.5 EUR InStock
ENZOADI905780100
Anti-H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The nucleosome is made up of four core histone proteins (H2A, H2B, H3 and H4) and is the primary building block of chromatin. The core histones form an octamer, which is made up of one H3-H4 tetramer and two H2A-H2B dimers. The N-terminal tail of core histones undergoes different post-transcriptional modifications including acetylation, phosphorylation, methylation and ubiquitination. These modifications occur in response to cell signal stimuli and have a direct effect on gene expression.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse (weak), rat (weak), chicken (weak), Drosophila (weak), monkey (weak), pig (weak) and rabbit (weak) Histone H3.

Type: Primary
Antigen: HISTONE H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité