Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLTR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905793100
ENZOADI905793100EA 409.2 EUR InStock
ENZOADI905793100
Anti-BLTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Leukotrienes are metabolic products of arachidonic acid formed by the action of 5-lipoxygenase (5-LO), with the principal products being leukotrienes C4 (LTC4) and B4 (LTB4). LTB4 is a dihydroxy-leukotriene produced in a variety of cells including eosinophils, neutrophils, platelets, and vascular cells, and is a potent leukocyte chemoattractant known to regulate leukocyte activation, cytokine secretion, inflammatory gene transcription, and IgE synthesis. As such, LTB4 has been implicated in a number of disease pathologies including atherosclerosis, asthma, psoriasis, and inflammatory bowel disease. The many actions of LTB4 are associated with two identified mammalian receptors, BLT1 and BLT2. BLT1 is a high-affinity LTB4 receptor expressed on peripheral leukocytes, while BLT2 is a more ubiquitously expressed low affinity LTB4 receptor whose function is not well understood. The BLT1 receptor is transiently expressed by antigen-primed T-cells in humans, and its expression is known to play a critical role in collagen-induced arthritis in mice.

Recognizes rat LTB4 Receptor (BLT1). Predicted MW of ~38kDa. Higher MW species (~50kDa) also observed by Western blot which reflect post-translational modification of the receptor. Predicted species reactivity based on epitope sequence homology: mouse.

For Western Blot

Informations de commande: Manufactured by Proteimax.

Type: Primary
Antigen: BLTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité