Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vasopressin Receptor 1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905811100
ENZOADI905811100EA 470 EUR InStock
ENZOADI905811100
Anti-Vasopressin Receptor 1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Arginine vasopressin (AVP) is a nonapeptide hormone produced in magnocellular neurons of the hypothalamus, which functions as an antidiuretic in the kidney and systemically as a regulator of vasoconstriction, blood volume, and blood pressure. AVP acts by binding to a set of specific seven-transmembrane domain-containing G-protein coupled receptors (GPCR) classified into three groups: V1a (V1) receptors regulate vasoconstriction, and are expressed in vascular smooth muscle, kidney, myometrium, bladder, adipocytes, hepatocytes, platelets and testis; V1b (V3) receptors stimulate adrenocorticotropic hormone (ACTH) release in the anterior pituitary, but may also participate in corticotropin-releasing hormone (CRH) release by the hypothalamus; and V2 receptors of the kidney regulate the antidiuretic effects of AVP. The V1b receptor signals through coupling of Gq/11 alpha subunits, activating phospholipase C and release of intracellular Ca2+ via phosphoinositide second messengers. V1b receptor overexpression is a common marker for ACTH-secreting corticotropic adenomas.

Recognizes human, mouse and rat vasopressin receptor V1a. Predicted MW of ~48kDa. Higher MW species (~50kDa) also observed by Western blot which reflects post-translational modification of the receptor. Predicted species reactivity based on epitope sequence homology: rhesus macaque, dog, bovine.

For Western Blot

Informations de commande: Manufactured by Proteimax.

Type: Primary
Antigen: VASOPRESSIN RECEPTOR 1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité