Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurotensin 1 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905898100
ENZOADI905898100EA 424.6 EUR InStock
ENZOADI905898100
Anti-Neurotensin 1 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The subtype 1 neurotensin receptor (NTS1) is a seven-transmembrane domain containing G protein coupled receptor (GPCR) that mediates most of the known effects of neurotensin. NTS1 activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system in the central and peripheral nervous systems, mediating such functions as hypotension, hyperglycemia, hypothermia, antinociception, and the regulation of intestinal motility and secretion. NTS1 signaling is primarily mediated via coupling to Gq/G11 family G proteins, although coupling of NTS1 through Gs and Gi/o family proteins has been shown to modulate both adenylate and guanylate cyclase activity.

Recognizes human, mouse and rat Neurotensin 1 Receptor (NTS1). Detects a band of ~40kDa. by Western blot. Predicted species reactivity based on epitope sequence homology: bovine, dog, rhesus macaque.

For Immunohistochemistry, Western Blot

Informations de commande: Manufactured by Proteimax.

Type: Primary
Antigen: NEUROTENSIN 1 RECEPTOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité