Chemiluminescent labelling kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI907001
ENZOADI907001EA 640.2 EUR InStock
ENZOADI907001
Chemiluminescent labelling kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
A complete kit for the labeling of antibodies, proteins, peptides, and nucleic acids with Acridinium NHS Ester.
Chemiluminescent acridinium esters are commonly used to label antibodies, proteins, nucleic acids, and peptides containing primary amine groups. These chemiluminescent molecules are frequently for use as detection reagents in immunoassays as a safe alternative to radioactive tracers. The Chemiluminescent labeling kit provides the necessary components for quick, efficient, and easy acridinium labeling.
Informations de commande: Contains Acridinium NHS Ester, Dry DMF, Bicarbonate labeling buffer, 10% Lysine, Gel filtration column, Column buffer concentrate, Set of Trigger solutions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité