Hydrogen peroxide colorimetric detection kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI907015
ENZOADI907015EA 444 EUR InStock
ENZOADI907015
Hydrogen peroxide colorimetric detection kit
Tests Tests cellulaires
Hydrogen peroxide colorimetric detection kit provides a fast and higher throughput 96-well plate based homogeneous assay for the measurement of hydrogen peroxide in a wide variety of samples.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité