Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-15-Deoxy-delta-12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI915043100
ENZOADI915043100EA 478.5 EUR InStock
ENZOADI915043100
Anti-15-Deoxy-delta-12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
15-deoxy-Δ12,14-Prostaglandin J2 (15-d-PGJ2) is one of the ultimate dehydration products of PGD2, formed via the intermediate Δ12-PGJ2. 15-d-PGJ2 is physiologically present in body fluids at concentration of 10-12 to 10-9 M, but increases dramatically under stress such as infection and inflammation. 15-d-PGJ2 exerts both pro- and anti-inflammatory effects in a cell-type and concentration-dependent manner, with many of these effects mediated via binding to the γ isoform of the peroxisome proliferators-activated receptor (PPAR-γ). 15-d-PGJ2 appears to induce HO-1 expression by a PPAR-γ-independent mechanism mediated by the generation of reactive oxygen species (ROS).

  • For ELISA, Flow Cytometry

Species independent.

Type: Primary
Antigen: 15-Deoxy-Delta-12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité