Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NOT AVAILABLE]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI915052020
ENZOADI915052020EA 338 EUR InStock
ENZOADI915052020
Anti-PIP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NOT AVAILABLE]
Anticorps
Metabolism of inositol phospholipids by intracellular signaling mediators is fundamental to signal transduction in eukaryotic cells. PI-4,5-P2 (PIP2) can be synthesized by phosphorylation of PI-4-P by type I phosphatidylinositol phosphate kinase (PIP5K I), or phosphorylation of PI-5-P by type II PIPK (PIP4K II). PI-4,5-P2 regulation of cellular calcium levels involves its hydrolysis by Phospholipase C (PLC) to produce inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG), which serve as second messengers in the import of calcium via IP3-sensitive ion channels and in the activation of PKC, respectively.

Type: Primary
Antigen: PIP2
Clonality: Monoclonal
Clone: NOT AVAILABLE
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité