IHC reagent (mouse/rabbit-HRP), POLYVIEW®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9501130100
ENZOADI9501130100EA 550 EUR InStock
ENZOADI9501130100
IHC reagent (mouse/rabbit-HRP), POLYVIEW®
Tests Tests immunologiques
Immunohistochemistry (mouse/rabbit-HRP) detection reagent is a non-biotin one-step detection reagent.
  • Biotin-free nanopolymer detection circumvents endogenous biotin background
  • High intensity colour development, which delivers sharp and crisp staining
  • Used with blood smears, cytosmears, and cell preparations
Suitable for demonstrating antigens in formalin-fixed paraffin-embedded tissues and frozen sections.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Anti-mouse/rabbit HRP detection reagent 100 Tests ENZOADI9501130100
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité