Blue IHC chromogen (AP), HIGHDEF®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9501500030
ENZOADI9501500030EA 237.6 EUR InStock
ENZOADI9501500030
Blue IHC chromogen (AP), HIGHDEF®
Tests Tests cellulaires
Blue IHC chromogen (AP) is intended to be used in conjunction with alkaline phosphatase (AP)-based immunostaining or in situ hybridisation systems.
  • Brilliant blue colour for AP-activated development
  • Formulated for increased stability of the working solution
  • Chromogen substrate system may be used for both automation and manual use
Information de livraison: Substrate buffer and chromogen in an empty mixing bottle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité