Yellow IHC chromogen (HRP), HighDef®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9501700030
ENZOADI9501700030EA 243.1 EUR InStock
ENZOADI9501700030
Yellow IHC chromogen (HRP), HighDef®
Tests Tests cellulaires
Yellow IHC chromogen (HRP) is intended to be used in conjunction with horseradish peroxidase (HRP)-based immunostaining or in situ hybridisation systems.
  • High definition yellow IHC chromogen for HRP-activated development
  • Distinct bright yellow that can easily be distinguished from other stains
  • This system can be used in any automation system as well as manual use
Information de livraison: Substrate buffer and chromogen in an empty mixing bottle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité