IHC universal negative control reagent
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502310025
ENZOADI9502310025EA 164 EUR InStock
ENZOADI9502310025
IHC universal negative control reagent
Tests Tests immunologiques
IHC universal negative control reagent is specifically designed to work with rabbit, mouse and goat antibodies.
  • Liquid mixture of purified goat, mouse and rabbit immunoglobulins (IgGs)
The reagent has been titered to work with polymer-based secondary systems in manual and automated IHC platforms.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
IHC universal negative control reagent 25 mL ENZOADI9502310025
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité