IHC tissue primer
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502340100
ENZOADI9502340100EA 234 EUR InStock
ENZOADI9502340100
IHC tissue primer
Tests Tests immunologiques
Immunohistochemistry tissue primer is an enzyme blocking reagent.
  • TRIS-based alkaline solution with 30% H₂O₂
Designed for use in horse radish peroxidase (HRP) and alkaline phosphatase (AP) based immunohistochemical staining procedures on paraffin tissue sections, frozen tissue sections and cell smears to suppress non specific staining due to endogenous enzyme activity.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
IHC tissue primer 100 mL ENZOADI9502340100
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité