IHC PBS tablets
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502400100
ENZOADI9502400100EA 165 EUR InStock
ENZOADI9502400100
IHC PBS tablets
Tampons Tampons d'essais
Solid. 100 ml PBS (1X) tablets containing 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, and 10 mM phosphate buffer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité