IHC diluent (primary Ab)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502440250
ENZOADI9502440250EA 159 EUR InStock
ENZOADI9502440250
IHC diluent (primary Ab)
Tests Tests immunologiques
Immunohistochemistry diluent (primary Ab) can be used as a diluent to prepare primary antibodies and negative controls.
  • Optimal pH with stabilising proteins in the IHC diluent (primary Ab)
  • Maximum stability of primary antibodies
  • Good penetration of primary antibodies via selected concentrations of sodium chloride and detergents
Specifically designed to stabilise primary antibodies and reduce non-specific background staining observed during immunostaining.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
IHC diluent (primary Ab) 250 mL ENZOADI9502440250
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité