Vacuum manifold
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI987500
ENZOADI987500EA 495 EUR InStock
ENZOADI987500
Vacuum manifold
Collecteurs
The manifold is constructed of a chemical-resistant polymer and is designed to facilitate the filtration of liquid through a multi-well filter plate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité