Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-A20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 59A426]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAM009E
ENZOADIAAM009EEA 587 EUR InStock
ENZOADIAAM009E
Anti-A20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 59A426]
Anticorps
The zinc finger protein A20 is a tumor necrosis factor and Interleukin-1 (IL-1)-inducible protein that negatively regulates NF-κB gene expression.

  • Dilution Range:
  • 5 µg/ml for immunohistochemistry
  • 1-2 µg/ml for immunoprecipitation
  • 3-5 µg/ml, ECL for Western blot
  • Optimal conditions must be determined individually for each application

A20 is expressed at low levels in most organs, the highest expression levels being in lymphoid tissues. It has been shown that the A20 protein level is increased in lung neutrophils after endotoxemia.

Type: Primary
Antigen: A20
Clonality: Monoclonal
Clone: 59A426
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité