Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Msx2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E12]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAM010E
ENZOADIAAM010EEA 437 EUR InStock
ENZOADIAAM010E
Anti-Msx2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E12]
Anticorps
Msx2, also known as HOX-8, is a homeobox containing transcription factor, which is a member of the MSH family of homeobox proteins.

  • Dilution Range: 10 µg/ml for immunohistochemistry, 1 µg/ml for Western blot

Homeobox (HOX) genes encode DNA binding proteins that recognize specific sequences and modulate transcriptional activity. Msx2 is believed to play a role in regulating bone development, particularly in sutures of cranial bone.

Type: Primary
Antigen: Msh Homeobox 2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E12
Conjugation:
Epitope: N-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité