Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OPG Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAM020E
ENZOADIAAM020EEA 432.3 EUR InStock
ENZOADIAAM020E
Anti-OPG Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Osteoprotegerin (OPG) is a secreted glycoprotein belonging to the TNF receptor (TNF-R) superfamily that functions as a decoy receptor for RANK-Ligand (RANKL/OPGL). Unlike other TNF-Rs, OPG lacks a membrane-anchoring hydrophobic domain and lacks any apparent cell-associated signaling capability. OPG secreted by osteoblasts competes with RANK (expressed on osteoblast precursors) for binding to RANKL, blocking osteoclastogenesis and increasing bone density.

  • For Western Blot

Recognizes human OPG. Detects a band of ~55kDa & ~110kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: OPG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité