Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caspase-4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B9]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAM114E
ENZOADIAAM114EEA 478 EUR InStock
ENZOADIAAM114E
Anti-Caspase-4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B9]
Anticorps
The caspases are a family of cysteine proteases that cleave after certain aspartate residues, and are primarily recognized as mediators of apoptosis.

  • Dilution Range: 1:1,000, ECL for Western blot
  • Detects a band of ~45kDa by Western blot

Caspases are synthesized as inactive zymogens that can be cleaved to form active enzymes following the induction of apoptosis by stress or death receptors. Initiator caspases are activated by dimerization of the zymogen on a dedicated adaptor protein. These activated initiator caspases in-turn cleave downstream effector or executioner caspases in a cascade-like manner, which cleave key cellular proteins that lead to the morphological changes associated with apoptotic cell death.

Type: Primary
Antigen: Caspase 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 4B9
Conjugation:
Epitope: N-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité