Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caspase-8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F7]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAM118E
ENZOADIAAM118EEA 469 EUR InStock
ENZOADIAAM118E
Anti-Caspase-8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F7]
Anticorps
Caspase-8/FADD-like ICE (FLICE), is an ~55 kDa cytosolic protein belonging to the Fas/APO-1/CD95 death-inducing signaling complex.

  • Dilution Range: 1:50 for Immunoprecipitation, 1 µg/ml, ECL for Western blot
  • Detects a band of ~55-57kDa by Western blot
  • Detects the cleaved intermediate form (p41/43) and the activated large caspase-8 subunit p18 after apoptosis induction

Caspase-8 contains two death effector domains (DEDs) and exhibits sequence homology to both FADD, a signal transducer of Fas-induced apoptosis, and to the ICE/CED-3 family of cysteine proteases. Caspase-8 binds to FADD through its amino terminal DEDs and induces apoptosis when overexpressed.

Activation of Caspase-8 involves a two-step proteolysis whereby the cleavage of Caspase-8 generates a 43 kDa fragment (p43) and a 12 kDa fragment further processed to 10 kDa, then the cleavage of receptor-associated p43 yields p26 and the release of the active site containing p18.

Type: Primary
Antigen: Caspase 8
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F7
Conjugation:
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité