Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FADD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F7]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAM212E
ENZOADIAAM212EEA 445 EUR InStock
ENZOADIAAM212E
Anti-FADD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F7]
Anticorps
Fas-associating death domain containing protein (FADD)/MORT1 serves as a signal transducer of Fas-induced apoptosis.

  • Dilution range: 1 µg/ml, ECL for Western blot
  • Detects a band of ~28 kDa by Western blot

Through its amino-terminal death effector domain (DED), FADD binds to cytosolic proteins such as TRADD, a cytosolic death domaincontaining protein that asssociates with the cytosolic portion of TNF receptor, or MACH/FLICE/caspase-8, a protease with sequence homology to ICE-CED-3 protease family, in order to transduce the death signal.

Type: Primary
Antigen: Fas-Associated protein with Death Domain
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F7
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité