Anti-Fas Mouse Monoclonal Antibody [clone:ZB4]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAM227E
ENZOADIAAM227EEA 437 EUR InStock
ENZOADIAAM227E
Anti-Fas Mouse Monoclonal Antibody [clone:ZB4]
Anticorps
Fas/APO-1/CD95 is type I-membrane glycoprotein that is a member of the Tumor necrosis factor receptor (TNF-R) family, which includes TNF-R1, TNF-R2, CD27, CD30, and CD40.
  • Dilution range: 5 to 20 µg/ml for Flow Cytometry, 5 µg/ml, colorimetric for Western blot
  • Detects a band of ~45 kDa by Western blot
Binding of Fas-ligand (FasL) to Fas or crosslinking of Fas by anti-Fas monoclonal antibodies leads to apoptosis of Fas expressing cells. Apoptosis induced by Fas-Fas ligand interaction is inhibited by a number of cytosolic factors such as the ICE/CED3More Product Information
New Product
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 μg 100 µG ENZOADIAAM227E
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité