Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D4]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAM421E
ENZOADIAAM421EEA 344 EUR InStock
ENZOADIAAM421E
Anti-TRAF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D4]
Anticorps
TRAF proteins are multifunctional signal adaptors that are involved in the activation of the kinase cascades which activate c-Jun N-terminal kinase, p38 mitogen activated protein kinase, and the transcription factor NF-κB.

  • Dilution range: 1 µg/ml, ECL for Western blot
  • No preservatives

Members of the TRAF family form homodimers as well as heterodimers, resulting in extensive diversity and specificity to their function in signal transduction pathways.

Type: Primary
Antigen: TNF Receptor-associated Factor 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D4
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité