Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caspase-10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAP110E
ENZOADIAAP110EEA 465.3 EUR InStock
ENZOADIAAP110E
Anti-Caspase-10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Caspases are synthesized as inactive zymogens that can be cleaved to form active enzymes following the induction of apoptosis by stress or death receptors.

  • Dilution Range: 2 µg/ml, ECL for Western blot
  • Detects a band of ~59 kDa by Western blot

Initiator caspases are activated by dimerization of the zymogen on a dedicated adaptor protein. These activated initiator caspases in-turn cleave downstream effector or executioner caspases in a cascade-like manner, which cleave key cellular proteins that lead to the morphological changes associated with apoptotic cell death.

Type: Primary
Antigen: Caspase 10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité