Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAF6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAP426E
ENZOADIAAP426EEA 410 EUR InStock
ENZOADIAAP426E
Anti-TRAF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRAF proteins are multifunctional signal adaptors that are involved in the activation of the kinase cascades which activate c-Jun N-terminal kinase, p38 mitogen activated protein kinase, and the transcription factor NF-κB.

  • Dilution range: 2 to 4 µg/100 to 500 µl cell extract from 5×106 cells for Immunoprecipitation, 1 µg/ml, ECL for Western blot
  • Detects a band of ~58 kDa by Western blot

Members of the TRAF family form homodimers as well as heterodimers, resulting in extensive diversity and specificity to their function in signal transduction pathways.

Type: Primary
Antigen: TNF Receptor-associated Factor 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité