Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADICSA330E
ENZOADICSA330EEA 422 EUR InStock
ENZOADICSA330E
Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The epidermal growth factor receptor (EGFR) is a 170-kDa membrane bound receptor consisting of an extracellular ligand-binding domain, a single hydrophobic transmembrane region, and a tyrosine kinase domain-containing cytoplasmic region. Ligand binding induces receptor homo- or heterodimerization, triggering autophosphorylation of cytoplasmic tyrosine residues that provide docking sites for Src homology 2 (SH2) domain-containing signaling molecules. Src-mediated phosphorylation of EGFR at Tyr845 may contribute to EGFR hyperactivity in cancer, while autophosphorylation of EGFR at Tyr1068 and/or Tyr1173 in response to ligand binding is known to recruit cofactors (e.g. SHP1, RasGAP, SOS1, Grb2) that activate pathways associated with cell growth, apoptosis, adhesion, receptor endocytosis, and protein degradation.

  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human EGF Receptor. Detects a band of ~170kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité