Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIRAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADICSA514E
ENZOADICSA514EEA 546 EUR InStock
ENZOADICSA514E
Anti-TIRAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Toll-like receptors (TLRs) are signaling molecules that recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses.

  • Dilution Range: 2 µg/ml for Immunohistochemistry, 0,5-2,0 µg/ml for Western blot

These proteins act through adaptor molecules such as TIRAP and MyD88 to activate various kinases and transcription factors.

Type: Primary
Antigen: Toll-interleukin 1 Receptor (TIR) Domain Containing Adaptor Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: C- Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité