Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMGB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KS1]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADICSA614E
ENZOADICSA614EEA 449 EUR InStock
ENZOADICSA614E
Anti-HMGB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KS1]
Anticorps
The chromatin non-histone high mobility group of proteins (HMG)-1 and -2 contain conserved domains known as HMG-boxes. Both HMG-1 and HMG-2 contain an N-terminal HMG box, a central HMG box and an acidic carboxy terminus.

  • Dilution Range: 5 µg/ml for Western blot
  • Detects a band of ~29kDa by Western blot

HMG-1/2 have been shown to facilitate the binding of various sequence-specific transcription factors to their respective DNA binding sites, such as steroid hormone receptors, and p53.

Type: Primary
Antigen: High-mobility Group Box 1
Clonality: Monoclonal
Clone: KS1
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité