Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APRIL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADICSA836E
ENZOADICSA836EEA 464.2 EUR InStock
ENZOADICSA836E
Anti-APRIL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
APRIL (A proliferation-inducing ligand) is a member of the TNF family. APRIL stimulates B- and T-cell proliferation, triggers humoral immune responses, activates NF-κB, and induces cell death.

  • Dilution range: Immunohistochemistry (10 µg/ml), Western blot (1-4 µg/ml)
  • Detects a band of ~27kDa by Western blot

Type: Primary
Antigen: APRIL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité