Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CENP-A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 42448]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMCC006E
ENZOADIKAMCC006EEA 455.4 EUR InStock
ENZOADIKAMCC006E
Anti-CENP-A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 42448]
Anticorps
Centromere protein A (CENP-A), a 17-19 kDa centromere-specific histone variant, is 62% identical to the carboxy-terminal domain of histone H3.  In the presence of DNA, CENP-A forms an octameric complex with histones H4, H2A, and H2B.  CENP-A defines active centromere regions by forming centromere-specific nucleosomes on which kinetochores are assembled.  CENP-A resides specifically in the inner plate of the kinetochore, and is essential for kinetochore targeting of CENP-C and other kinetochore components.  CENP-A is required for nucleosomal packaging of centromeric DNA at interphase.

Type: Primary
Antigen: CENP-A
Clonality: Monoclonal
Clone: 42448
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité