Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F6]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMCC101E
ENZOADIKAMCC101EEA 424.6 EUR InStock
ENZOADIKAMCC101E
Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F6]
Anticorps
The cell division cycle (cdc) group of proteins consists of many protein classes, including cyclin dependent kinases (Cdks), phosphoprotein phosphatases, mitogen activated kinases, small GTPases, and cyclins. These proteins play a central role in regulating progression through the cell cycle through the formation and/or modification of key substrates. Cdc42 belongs to the Rho-family of GTPases, and promotes actin polymerization to form filopodia. Cdc25A is a dual-specificity phosphatase that acts on phosphorylated threonine and tyrosine residues of Cdks, leading to binding and activation of their partner cyclins.

Type: Primary
Antigen: CDK1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-Terminus
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité