Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: V63]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMCC195E
ENZOADIKAMCC195EEA 388.3 EUR InStock
ENZOADIKAMCC195E
Anti-CCNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: V63]
Anticorps
In mammals, cyclin B associates with inactive p34cdc2 which facilitates phosphorylation of p34cdc2 at aa 14-Thr and 15-Tyr. This maintains the inactive state until the end of G2-phase. The inactive cyclin B-p34cdc2 complex continues to accumulate in the cytoplasm until the completion of DNA synthesis, when Cdc25, a specific protein phosphatase, dephosphorylates aa 14-Thr and 15-Tyr of p34cdc2 rendering the complex active at the G2/Mboundary. This mitotic kinase complex remains active until the metaphase/anaphase transition when cyclin B is degraded. This degradation process is ubiquitin-dependent and is necessary for the cell to exit mitosis. Therefore cyclin B-p34cdc2 plays a critical role in G2 to M transition.

Type: Primary
Antigen: CCNB1
Clonality: Monoclonal
Clone: V63
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep, Rabbit, Pig, Hamster, Guinea pig, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité