Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Topoisomerase II Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D4]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMCC220E
ENZOADIKAMCC220EEA 398.2 EUR InStock
ENZOADIKAMCC220E
Anti-Topoisomerase II Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D4]
Anticorps
DNA-topoisomerase II, also known as Topo II or Top 2, is a multifunctional nuclear enzyme required during DNA replication, chromosome disjunction at mitosis, and other DNA-related activities because of its ability to alter DNA supercoiling. In mammalian cells, Topo II consists of two isozymes, Topo II-alpha (170kDa) and Topo II-beta (180kDa) and expression and localization of each isoform are distinct and stage specific during the cell cycle. Topo II-beta is expressed constitutively throughout the cell cycle, whereas the expression of Topo II-alpha is cell cycle-regulated, peaking in G2 to M phase and declining to a minimal level at the end of M phase. DNA-topoisomerase II is the target of some of the most active drugs used in chemotherapy and has been shown to have a critical role in neural development.

Type: Primary
Antigen: Topoisomerase II
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité