Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FPS315]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMCC239E
ENZOADIKAMCC239EEA 400.4 EUR InStock
ENZOADIKAMCC239E
Anti-P53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FPS315]
Anticorps
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to Mdm2, SV40 T antigen and human Papilloma virus E6 protein. p53 senses DNA damage and facilitates its repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovary, bladder, colon, lung, and melanoma.

Type: Primary
Antigen: P53
Clonality: Monoclonal
Clone: FPS315
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité