Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 400]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMCP100E
ENZOADIKAMCP100EEA 482 EUR InStock
ENZOADIKAMCP100E
Anti-NCL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 400]
Anticorps
Nucleolin (identical to human DNA helicase IV) is an abundant, non-ribosomal protein of the nucleolus involved in the organization of nuclear chromatin, rDNA transcription, packaging of pre-RNA, ribosome assembly, nucleocytoplasmic transport, cytokinesis, nucleogenesis, and apoptosis. A predominantly nuclear protein, the presence of nucleolin at the surface of cancer cells suggests that it could be valuable as a marker for the diagnosis of cancer.

Type: Primary
Antigen: NCL
Clonality: Monoclonal
Clone: 400
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité