Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PI3 Kinase Mouse Monoclonal Antibody [clone: AB6]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMPI200E
ENZOADIKAMPI200EEA 437 EUR InStock
ENZOADIKAMPI200E
Anti-PI3 Kinase Mouse Monoclonal Antibody [clone: AB6]
Anticorps
Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K) is a lipid kinase that phosphorylates the inositol ring of phosphatidylinositol and related compounds at the 3

Type: Primary
Antigen: PI3 kinase
Clonality: Monoclonal
Clone: AB6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité