Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DJ-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E8]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMSA100E
ENZOADIKAMSA100EEA 438 EUR InStock
ENZOADIKAMSA100E
Anti-DJ-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E8]
Anticorps
Researchers cloned DJ-1 protein, consisting of 189 amino acids, from a HeLa cell cDNA library as a oncogene which weakly transformed NIH3T3 cells. Cotransfection with ras or c-myc enhances transformation by DJ-11. DJ-1 expression is induced by growth signals, and it is translocated from the cytoplasm to the nucleus during the S phase without the presence of any nuclear localization signals. In addition to its potential involvement in ras-mediated signal transduction pathways, DJ-1 is known to regulate transcription of androgen-responsive genes, and is sensitive to oxidative stress. DJ-1 is ubiquitously expressed in various human tissues including the brain, with high expression in astrocytes of the frontal cortex and substantia nigra. Homozygous mutations in the DJ-1 gene have been shown to cause early-onset autosomal recessive Parkinson’s disease.

Type: Primary
Antigen: DJ-1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité