Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12F7]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMST001E
ENZOADIKAMST001EEA 387 EUR InStock
ENZOADIKAMST001E
Anti-CTNNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12F7]
Anticorps
β-Catenin, a vertebrate homologue of Drosophila armadillo encoded by the CTNNB1 gene, performs two functions in the cell: mediating cell-cell adhesion by association between E-cadherin and the cytoskeleton, and acting as a downstream transcriptional activator of Wnt signaling, a key player in such functions as embryonic development, the induction of cell polarity, and the determination of cell fate.  In the absence of Wnt signaling, glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) phosphorylates any free β-catenin at the amino terminus.  This results in adenomatous polyposis coli tumor suppressor protein (APC)-mediated β-catenin degradation via the ubiquitin-proteosome pathway.  Wnt signaling stabilizes β-catenin by inhibiting the activity of GSK-3β and preventing β-catenin degradation.  β-catenin forms complexes with DNA-binding proteins such as T-cell factor (Tcf) and lymphocyte-enhancer factor (Lef), which promote  expression of a variety of target genes, including c-myc and cyclin D1.

Type: Primary
Antigen: CTNNB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 12F7
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité