Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAP1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAPGP125E
ENZOADIKAPGP125EEA 422 EUR InStock
ENZOADIKAPGP125E
Anti-RAP1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rap1, which is a member of the Ras family of GTP-binding proteins, cycles between an active GTP-bound and an unactive GDP-bound form that is mediated by GTPase activating protein (GAP). Rap1 is proposed to regulate Ras-mediated signaling and may also be involved in the regulation of Integrin-mediated cell adhesion although the mechanism of regulation is not known.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, chicken, guinea pig, hamster, monkey, pig, rabbit, sheep and Xenopus Rap1. Detects a band of ~25kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: RAP1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité