Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPKK5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAPMA003E
ENZOADIKAPMA003EEA 422 EUR InStock
ENZOADIKAPMA003E
Anti-MAPKK5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MEK is a dual specificity kinase capable of phosphorylating both tyrosine and threonine residues. The MEK family, which is also known as MAP kinase kinase, phosphorylates MAP kinases on the conserved T-X-Y motif; phosphorylation of MAPK by MEK results in an increase in MAPK activity. MEK is involved in a diverse array of cellular processes such as stress-activated response, apoptosis, cytokine-induced cell proliferation, and DNA recombination during meiosis.

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, dog, monkey, rabbit, sheep and Xenopus MEK5. Detects a band of ~42kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: MAPKK5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité