Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF4E-BP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAPMA112E
ENZOADIKAPMA112EEA 350.9 EUR InStock
ENZOADIKAPMA112E
Anti-EIF4E-BP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The eukaryotic translation initiation factors (eIFs) regulate translation at the level of messenger RNA engagement by the ribosome. eIF-2alpha promotes the binding of the initiator tRNA to 40S ribosomal subunits, and is a key signaling component of the unfolded protein response (UPR). eIF-4E recruits mRNAs to the eIF4F complex through binding of their 5 N7-methylguanosine cap. eIF-4E binding proteins-1 and -2 are translational repressors, sequestering eIF-4E in conditions of low cellular demand for translation. Their dissociation from eIF-4E is regulated by phosphorylation in response to growth-promoting stimuli.

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, pig and rabbit eIF4E-BP2.

Type: Primary
Antigen: EIF4E-BP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité