Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENOS Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAPNO020F
ENZOADIKAPNO020FEA 533 EUR InStock
ENZOADIKAPNO020F
Anti-ENOS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The diffusible free radical gas nitric oxide (NO) affects a variety of physiological functions, and is a key regulator of the cardiovascular, nervous, and immune systems. NO is synthesized in many tissues from L-arginine, oxygen, and NADPH by three known isoforms of a heme-containing flavoprotein termed NO synthase (nNOS/NOS-I, iNOS/NOS-II, and eNOS/NOS-III). nNOS is a constitutively expressed neuronal NOS isoform that exits in its latent form until it is activated by the binding of calmodulin follo wing elevation of intracellular calcium levels. The C-terminus of nNOS contains a conserved serine residue, Ser1417, analogous to Ser1177 of the constitutively expressed endothelial NOS isoform (eNOS). Phosphorylation of Ser1417 is believed to regulate nNOS activation, particularly in glucose-sensing neurons, where inhibition of AMPK pathways by glucose and leptin serve to suppress nNOS activity, whereas activation of AMPK by insulin leads to nNOS activation.

Type: Primary
Antigen: ENOS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité